1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33149-1G OR33149-5G
APOSOR33149-1GEA 270 EUR
APOSOR33149-1G APOSOR33149-5G
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone
Formula: C₁₃H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02570851
Núm. CAS: 453557-75-0