Methyl-1-(4-chlorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33151-1G OR33151-5G
APOSOR33151-1GEA 270 EUR
APOSOR33151-1G APOSOR33151-5G
Methyl-1-(4-chlorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Methyl-1-(4-chlorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Formula: C₁₂H₉ClN₂O₃
MW: 264.67 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001289
Núm. CAS: 453557-76-1