5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33158-1G OR33158-5G
APOSOR33158-1GEA 538 EUR
APOSOR33158-1G APOSOR33158-5G
5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791232
Núm. CAS: 26990-71-6