7-Cyclopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33159-1G OR33159-5G
APOSOR33159-1GEA 270 EUR
APOSOR33159-1G APOSOR33159-5G
7-Cyclopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 95%
7-Cyclopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formula: C₁₀H₈N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03305760
Núm. CAS: 866132-04-9