N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33172-1G OR33172-5G
APOSOR33172-1GEA 336 EUR
APOSOR33172-1G APOSOR33172-5G
N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
Formula: C₈H₁₂N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03848700
Núm. CAS: 40534-18-7