7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33175-5G
APOSOR33175-5GEA 270 EUR
APOSOR33175-5G
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425067
Núm. CAS: 80353-94-2