1-(3-Amino-4-morpholinophenyl)-1-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33177-1G OR33177-5G
APOSOR33177-1GEA 538 EUR
APOSOR33177-1G APOSOR33177-5G
1-(3-Amino-4-morpholinophenyl)-1-ethanone 95%
1-(3-Amino-4-morpholinophenyl)-1-ethanone
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00116066
Núm. CAS: 217489-78-6