Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride
OR33179-1G OR33179-5G
APOSOR33179-1GEA 78.3 EUR
APOSOR33179-1G APOSOR33179-5G
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride
Formula: C₉H₁₁BrClNO₂
MW: 280.56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663802
Núm. CAS: 42718-20-7