4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl)boronic acid
OR3319-1G OR3319-5G
APOSOR3319-1GEA 299 EUR
APOSOR3319-1G APOSOR3319-5G
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 98%
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid
Formula: C₉H₉BN₂O₃
MW: 203,99 g/mol
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436062
Núm. CAS: 913835-70-8