4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutyronitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33190-1G
APOSOR33190-1GEA 339 EUR
APOSOR33190-1G
4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutyronitrile 95%
4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutyronitrile
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00158889
Núm. CAS: 55234-56-5