Methyl-5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzenecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzoate
OR33194-1G OR33194-5G
APOSOR33194-1GEA 270 EUR
APOSOR33194-1G APOSOR33194-5G
Methyl-5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzenecarboxylate 95%
Methyl-5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzenecarboxylate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₃
MW: 259,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659589
Núm. CAS: 722497-32-7