3-(Dimethylamino)-1-(3-thienyl)-2-buten-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33195-1G OR33195-5G
APOSOR33195-1GEA 336 EUR
APOSOR33195-1G APOSOR33195-5G
3-(Dimethylamino)-1-(3-thienyl)-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(3-thienyl)-2-buten-1-one
Formula: C₁₀H₁₃NOS
MW: 195,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659591
Núm. CAS: 885949-97-3