2-Iodo-1,4-benzenediamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33198-1G OR33198-5G
APOSOR33198-1GEA 24.8 EUR
APOSOR33198-1G APOSOR33198-5G
2-Iodo-1,4-benzenediamine 97%
2-Iodo-1,4-benzenediamine
Formula: C₆H₇IN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04971329
Núm. CAS: 69951-01-5