4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)benzoic acid
OR33199-1G OR33199-5G
APOSOR33199-1GEA 538 EUR
APOSOR33199-1G APOSOR33199-5G
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid 95%
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426480
Núm. CAS: 193151-97-2