3-Acetamido-5-carboxyphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3320-1G OR3320-5G
APOSOR3320-1GEA 318 EUR
APOSOR3320-1G APOSOR3320-5G
3-Acetamido-5-carboxyphenylboronic acid 98%
3-Acetamido-5-carboxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BNO₅
Pto. de fusión: 240…243 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436066
Núm. CAS: 108749-15-1