1-Chloro-4-(chloromethylsulphonyl)benzene, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: p-Chlorophenyl chloromethyl sulphone, (Chloromethyl)(4-chlorophenyl)dioxo-lambda~6~-sulphane
OR33200-1G
APOSOR33200-1GEA 336 EUR
APOSOR33200-1G
1-Chloro-4-(chloromethylsulphonyl)benzene, grado técnico
(Chloromethyl)(4-chlorophenyl)dioxo-lambda~6~-sulfane
Formula: C₇H₆Cl₂O₂S
MW: 225,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00032558
Núm. CAS: 5943-04-4