1-Benzyl-5-chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33214-1G OR33214-5G
APOSOR33214-1GEA 336 EUR
APOSOR33214-1G APOSOR33214-5G
1-Benzyl-5-chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-Benzyl-5-chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₀ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00140288
Núm. CAS: 101384-62-7