5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33215-1G OR33215-5G
APOSOR33215-1GEA 336 EUR
APOSOR33215-1G APOSOR33215-5G
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00140291
Núm. CAS: 339024-25-8