1-Benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33216-1G OR33216-5G
APOSOR33216-1GEA 538 EUR
APOSOR33216-1G APOSOR33216-5G
1-Benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-Benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₀ClNO₃
MW: 263,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00232709
Núm. CAS: 338982-47-1