5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33217-1G OR33217-5G
APOSOR33217-1GEA 306 EUR
APOSOR33217-1G APOSOR33217-5G
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉Cl₂NO₃
MW: 298,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00140420
Núm. CAS: 339024-38-3