5-Chloro-1-(3-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33218-1G OR33218-5G
APOSOR33218-1GEA 306 EUR
APOSOR33218-1G APOSOR33218-5G
5-Chloro-1-(3-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
5-Chloro-1-(3-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00140433
Núm. CAS: 339024-74-7