N-(2-Hydroxyethyl)-2-phenylacetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33222-1G OR33222-25G OR33222-5G
APOSOR33222-1GEA 180 EUR
APOSOR33222-1G APOSOR33222-25G APOSOR33222-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-2-phenylacetamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-2-phenylacetamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043506
Núm. CAS: 6269-99-4