2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
OR33223-1G OR33223-5G
APOSOR33223-1GEA 180 EUR
APOSOR33223-1G APOSOR33223-5G
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide
Formula: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00141691
Núm. CAS: 20656-08-0