(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33225-1G OR33225-5G
APOSOR33225-1GEA 203 EUR
APOSOR33225-1G APOSOR33225-5G
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone 95%
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00454210
Núm. CAS: 53062-98-9