2-(Aminooxy)-1-(4-phenylpiperazino)-1-ethanone hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33230-1G OR33230-5G
APOSOR33230-1GEA 336 EUR
APOSOR33230-1G APOSOR33230-5G
2-(Aminooxy)-1-(4-phenylpiperazino)-1-ethanone hydrochloride 95%
2-(Aminooxy)-1-(4-phenylpiperazino)-1-ethanone hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₈ClN₃O₂
MW: 271,75 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114500
Núm. CAS: 275374-83-9