Ethyl-3-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)propanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33236-1G
APOSOR33236-1GEA 270 EUR
APOSOR33236-1G
Ethyl-3-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl-3-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)propanoate
Formula: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02602292
Núm. CAS: 18999-48-9