2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33238-1G
OR33238-25G
OR33238-5G
APOSOR33238-1GEA
180
EUR
APOSOR33238-1G
APOSOR33238-25G
APOSOR33238-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid 95%
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid
Formula:
C₁₇H₁₅NO₃ MW: 281,31 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00664644 Núm. CAS: 96017-10-6 |