Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33243-1G OR33243-25G OR33243-5G
APOSOR33243-1GEA 180 EUR
APOSOR33243-1G APOSOR33243-25G APOSOR33243-5G
Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₆ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793430
Núm. CAS: 339100-86-6