3-Hydroxy-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]chromen-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33251-1G OR33251-5G
APOSOR33251-1GEA 270 EUR
APOSOR33251-1G APOSOR33251-5G
3-Hydroxy-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]chromen-4-one 95%
3-Hydroxy-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]chromen-4-one
Formula: C₁₁H₈O₄
MW: 204,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01443897
Núm. CAS: 182115-55-5