1-[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33254-1G OR33254-5G
APOSOR33254-1GEA 336 EUR
APOSOR33254-1G APOSOR33254-5G
1-[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01568700
Núm. CAS: 339105-37-2