2-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33256-1G
OR33256-5G
APOSOR33256-1GEA
0
EUR
APOSOR33256-1G
APOSOR33256-5G
2-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]acetonitrile 95%
2-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]acetonitrile
Formula:
C₁₂H₉N₃O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01443818 Núm. CAS: 339105-55-4 |