4-Benzooxazol-2-ylphenylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(1,3-Benzoxazol-2-yl)aniline
OR33261-5G
APOSOR33261-5GEA 74.1 EUR
APOSOR33261-5G
4-Benzooxazol-2-ylphenylamine 95%
4-Benzooxazol-2-ylphenylamine
Formula: C₁₃H₁₀N₂O
MW: 210,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00453046
Núm. CAS: 20934-81-0