2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33264-1G OR33264-5G
APOSOR33264-1GEA 270 EUR
APOSOR33264-1G APOSOR33264-5G
2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole 95%
2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole
Formula: C₇H₆ClN₃S
MW: 199,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01871711
Núm. CAS: 453557-78-3