2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33266-1G OR33266-5G
APOSOR33266-1GEA 180 EUR
APOSOR33266-1G APOSOR33266-5G
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02082011
Núm. CAS: 149384-09-8