3-(1-Azepanyl)-1-propanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Azepan-1-yl)propan-1-amine
OR33267-1G OR33267-5G
APOSOR33267-1GEA 180 EUR
APOSOR33267-1G APOSOR33267-5G
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine 95%
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine
Formula: C₉H₂₀N₂
MW: 156,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020990
Núm. CAS: 3437-33-0