Ácido 2-cloro-5-nitrofenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3327-1G OR3327-5G OR3327-25G
APOSOR3327-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3327-1G APOSOR3327-5G APOSOR3327-25G
Ácido 2-cloro-5-nitrofenilborónico
Ácido 2-cloro-5-nitrofenilborónico
Formula: C₆H₅BClNO₄
Pto. de fusión: 236…238 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095323
Núm. CAS: 867333-29-7