5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33273-1G OR33273-5G
APOSOR33273-1GEA 163 EUR
APOSOR33273-1G APOSOR33273-5G
5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 97%
5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Formula: C₁₀H₁₀BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02082433
Núm. CAS: 478258-81-0