Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoate
OR33275-25G
APOSOR33275-25GEA 592 EUR
APOSOR33275-25G
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₆H₁₇NO₃
MW: 271,32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022461
Núm. CAS: 52034-37-4