6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33276-5G
APOSOR33276-5GEA 180 EUR
APOSOR33276-5G
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile 95%
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
Formula: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02571372
Núm. CAS: 6120-26-9