2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR33278-1G OR33278-25G OR33278-5G
APOSOR33278-1GEA 0 EUR
APOSOR33278-1G APOSOR33278-25G APOSOR33278-5G
2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile 95%
2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile
Formula: C₉H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02629373
Núm. CAS: 385383-45-9