2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3328-1G OR3328-250MG
APOSOR3328-1GEA 596 EUR
APOSOR3328-1G APOSOR3328-250MG
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid
Formula: C₁₄H₂₅BO₃Si
MW: 280,25 g/mol
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08436049
Núm. CAS: 913835-62-8