5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33286-1G OR33286-5G
APOSOR33286-1GEA 0 EUR
APOSOR33286-1G APOSOR33286-5G
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047063
Núm. CAS: 59194-26-2