4-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)phenylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-yl)methyl]aniline
OR33288-1G OR33288-5G
APOSOR33288-1GEA 306 EUR
APOSOR33288-1G APOSOR33288-5G
4-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)phenylamine 95%
4-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)phenylamine
Formula: C₁₃H₁₂N₄
MW: 224,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00960990
Núm. CAS: 129075-89-4