2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-N-(prop-2-yn-1-yl)benzamide
OR33291-1G OR33291-5G
APOSOR33291-1GEA 163 EUR
APOSOR33291-1G APOSOR33291-5G
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide 95%
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425820
Núm. CAS: 4943-83-3