6-(4-Benzylpiperazino)nicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(4-Benzylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR33294-1G OR33294-5G
APOSOR33294-1GEA 306 EUR
APOSOR33294-1G APOSOR33294-5G
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinic acid 95%
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinic acid
Formula: C₁₇H₁₉N₃O₂
MW: 297,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791243
Núm. CAS: 886360-80-1