Ácido (2,4,6-triclorofenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3330-1G OR3330-5G OR3330-25G
APOSOR3330-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3330-1G APOSOR3330-5G APOSOR3330-25G
Ácido (2,4,6-triclorofenil)metabórico 98%
Ácido (2,4,6-triclorofenil)metabórico
Formula: C₆H₄BCl₃O₂
MW: 225,26 g/mol
Pto. de fusión: 162…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074621
Núm. CAS: 73852-18-3