1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33302-1G OR33302-5G
APOSOR33302-1GEA 180 EUR
APOSOR33302-1G APOSOR33302-5G
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₄ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03014156
Núm. CAS: 379724-54-6