1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33303-1G OR33303-5G
APOSOR33303-1GEA 122 EUR
APOSOR33303-1G APOSOR33303-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,25 g/mol
Pto. de fusión: 104…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091541
Núm. CAS: 91331-86-1