6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-(2-Chloroacetyl)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR33306-5G
APOSOR33306-5GEA 68.3 EUR
APOSOR33306-5G
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₁₀H₈ClNO₃
MW: 225,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321312
Núm. CAS: 26518-76-3