5-Methyl-3-(3-thienyl)-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33310-1G OR33310-5G
APOSOR33310-1GEA 336 EUR
APOSOR33310-1G APOSOR33310-5G
5-Methyl-3-(3-thienyl)-1H-pyrazole 95%
5-Methyl-3-(3-thienyl)-1H-pyrazole
Formula: C₈H₈N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659599
Núm. CAS: 3196-01-8